Przejdź do zawartości
78127
2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]nonane
≥96.0% (GC)
Synonim(y):
Chalcogran
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446
SMILES string
CCC1CCC2(CCCO2)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-8-4-6-9(11-8)5-3-7-10-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
DCWKALWZHORJAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Park beetle pheromone, plant protectant
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)