Przejdź do
76728
Sodium acetate pH 4.6; 0.1M – Sodium formate 2M solution
Synonim(y):
Crystallization solution 34/Kit-No 82009
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352302
form
liquid
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
1.08 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)