suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?