Przejdź do
75762
3-Deoxyglucosone
≥75% (TLC)
Synonim(y):
3-Deoxy-D-erythro-hexosulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥75% (TLC)
form
solid
color
off-white to yellow-orange
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)C(=O)C[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-2-5-3(8)1-4(9)6(10)11-5/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+,6?/m0/s1
InChI key
UHPMJDGOAZMIID-OPAZFOKUSA-N
Application
3-Deoxyglucosone is used as a reference for the analysis and detection of glucose degradation products, glycating agents, generated by processes such as heat sterilization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
311707561760714
assay
≥75% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
off-white to yellow-orange
color
white
color
-
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)