Przejdź do
69890
MES hydrate
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonim(y):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate, 4-Morpholineethanesulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
992,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.025, λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES is one of the "Good" buffers developed for biological applications. MES is not recommended at pH 7.4; other buffers should be considered. All qualities are tested for trace ions and all can be used for biological and biochemistry applications. This product is used in biochemical and biological techniques where highly purified products are needed.
Preparation Note
A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH (pKa=±1). Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH. Standard mixing tables using stock solutions to prepare a buffer of a given pH have been published.
Other Notes
Solubility/Stability: MES is soluble in water, giving a clear colourless solution at concentrations of 0.5M or higher. The pH of a solution should be between 2.5 and 5, depending on the concentration. Solutions are stable at 2-8°C for months.
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
Biological buffer; useful pH-range 5.8-6.5; Mobile phase component in brain tubulin isolation by amino-activated gel chromatography; Buffer in plant tissue culture.
Easily compare specifications for MES hydrate products with the MES hydrate specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2933M5287M8250
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
pH
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless, water: 335.3 g/L at 20 °C
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES hydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)