Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4040,00 zł
biological source
human peripheral blood
form
liquid
packaging
pkg of 5,000,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Ludzkie limfocyty T krwi obwodowej (HPBT) stanowią przydatne narzędzie in vitro do badania biologii i patologii komórek CD4+. Komórki HPBT odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej i są odpowiedzialne za pośredniczenie w wielu mechanizmach efektorowych układu odpornościowego. Zwiększona aktywność w dziedzinie immunoterapii, w połączeniu z kosztami badań klinicznych, doprowadziła do ponownego zainteresowania pozyskiwaniem ludzkich limfocytów T o wysokiej czystości w celu zaspokojenia potrzeb badawczo-rozwojowych. Nasze limfocyty T CD4+ są izolowane z ludzkiej krwi zdrowych dawców i kriokonserwowane natychmiast po izolacji.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| growth mode Suspension | growth mode - | growth mode - | growth mode - |
| biological source human peripheral blood | biological source human peripheral blood (CD3+ Pan T Cells) | biological source human peripheral blood (CD4+/CD25+ Regulatory T Cells) | biological source human peripheral blood (CD4+/CD25+ Regulatory T Cells) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| storage temp. −196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 5,000,000 cells | packaging vial of 20 Million cells | packaging vial of 2 Million cells | packaging vial of 2 Million cells |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?