Przejdź do
68321
Atto 390 azide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H41N5O6
Masa cząsteczkowa:
543.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 380-384 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CC(C)(C)N1CCCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)C2=C1C=C(OC(C=C3C)=O)C3=C2
InChI
1S/C28H41N5O6/c1-20-16-27(35)39-25-18-24-22(17-23(20)25)21(2)19-28(3,4)33(24)9-5-6-26(34)30-7-10-36-12-14-38-15-13-37-11-8-31-32-29/h16-18,21H,5-15,19H2,1-4H3,(H,30,34)
InChI key
FEBSRHTZZIMYNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 390 is a fluorescent label with a coumarin structure. The dye is intended for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are high fluorescence quantum yield, large Stokes-shift, good photostability and low molecular weight.
The azide modification is suitable for reactions with alkyne groups (Huisgen reaction - “Click Chemistry“).
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
685177270978362
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)