Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
assay
≥98.0% (HPCE)
form
solid
mp
186-190 °C
solubility
acetonitrile: 0.5%, clear
fluorescence
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
NCCCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(OCCCN)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C34H28N2O4/c35-13-3-15-39-19-10-12-22-27(17-19)33(37)25-7-1-5-23-29-21-11-9-20(40-16-4-14-36)18-28(21)34(38)26-8-2-6-24(32(26)29)30(22)31(23)25/h1-2,5-12,17-18H,3-4,13-16,35-36H2
InChI key
GLYICBWZRQDSNT-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| form solid | form - | form - | form powder |
| solubility acetonitrile: 0.5%, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥98.0% (HPCE) | assay - | assay - | assay - |
| mp 186-190 °C | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?