Przejdź do
61028
Genapol® C-100
Synonim(y):
Coceth-10, Coconut oil alcohol, ethoxylated
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
description
non-ionic
mol wt
Mw 627
CMC
0.075
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Other Notes
Major component: Polyoxyethylene (10) dodecyl ether
Legal Information
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
482.0 °F - open cup
flash_point_c
250 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)