Przejdź do
60127
Potassium chlorate
purum, ≥98.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.55
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-289-7
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
356 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chlorate
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)