Przejdź do
58955C
50% Glucose (w/v) – HTST Treated
sterile-filtered, animal-component free solution
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
20 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
For Research or Further Manufacturing Uses Only - Not Intended for Direct Use In Humans or Animals, HTST treated
sterility
sterile-filtered
form
liquid
quality
endotoxin tested
shelf life
24 mo.
packaging
bag of (single use)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Glucose is the energy currency essential for physiological processes in the living cells. It serves as a precursor for glycoproteins, glycolipids and glycosaminoglycans. Glucose solution is a commonly used feed in the biopharmaceutical industry. Applying High Temperature Short Time (HTST) technology to 50% Glucose inactivates any adventitious viral agents that may be present thereby forming part of an overall virus risk mitigation strategy in your upstream process. HTST Treated Glucose offers the same feed viability and performance as non-HTST treated Glucose however has the additional benefit of HTST pasteurization in addition to sterile filtration.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)