Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
Technique(s):
HPLC: suitable
Species reactivity:
-
Application:
HPLC
Citations:
6
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
HPLC: suitable
Quality Segment
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
suitability
corresponds for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
Application
Antibodies can be protected from degradation effects using BioStab Antibody Stabilizer. The addition of BioStab Antibody Stabilizer increases life-time and the coating rates of the antibodies. BioStab Antibody Stabilizer can be used in ELISA, Western Blotting, Immunohistochemistry and any other applications which require marker or biotinylated antibodies. This stabilizer contains a minimum amount of a surfactant.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities DNases, none detected, phosphatases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| suitability corresponds for identity (HPLC) | suitability - | suitability - | suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?