Przejdź do
53739
Laccase from Trametes versicolor
powder, slightly beige, 15 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
EC Number:
420-150-4
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
specific activity
15 U/mg
color
slightly beige
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Laccase catalyzes the oxidation of phenol containing compounds, including lignin, through the reduction of oxygen to water. The presence of mediators will allow the oxidation of non-phenlic compounds as well. The primary function of laccase is to degrade lignin in fungi.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmole of catechol per minute at pH 4.5 and 25 °C
former nomenclature: Coriolus versicolor
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)