Przejdź do
51417C
Minimum Essential Medium
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
458,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
56416C51415C56419C
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
dry powder
form
liquid
form
dry powder
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
components
phenol red: 10.620 mg/L
L-glutamine: 292 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)