Merck
5107
ICAM2
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
description
0.1 mg recombinant human ICAM2 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterility
Filtered sterilized solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
packaging
pkg of 100 μg
concentration
0.5 mg protein/mL
accession no.
NP_000864
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ICAM2(3384)
Application
Pokrycie studzienki płytki (6-dołkowej) tym rekombinowanym białkiem ICAM2 w pożywce specyficznej dla komórek neuronalnych w stężeniu 1-10 μg / studzienkę pozwala na 1) badania interakcji między ludzkimi limfocytami a receptorem in vitro oraz 2) stosowanie jako białka macierzy hodowlanej w badaniach odpowiedzi immunologicznej przeciwnowotworowej in vitro.
Poniższe zalecenia służą jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla danego systemu hodowli.
1. Rozmrozić ICAM2 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia przy użyciu pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokryła powierzchnię.
Uwaga: Użyj 1 ml PBS na studzienkę w płytce 6-dołkowej.
2. Dodać 1 - 10 μg białka do każdego dołka i inkubować w temperaturze 2-10 °C przez noc.
3. Po inkubacji odessać pozostały materiał.
4. Płytki są gotowe do użycia. Mogą być również przechowywane w temperaturze 2-8 °C w stanie wilgotnym lub wysuszone na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Preparation Note
Pełnej długości zewnątrzkomórkowa domena ludzkiego genu ICAM2 (25-223 aa) została skonstruowana z 29 N-końcowym tagiem T7/HIS i wyrażona w E. coli jako ciałka inkluzyjne. Produkt końcowy został ponownie złożony przy użyciu unikalnej technologii "ponownego składania ciał inkluzyjnych z przesunięciem temperatury" i oczyszczony chromatograficznie.
Other Notes
MASMTGGQQMGRGHHHHGNLYFQGGEFELKVFEVHVRPKKLAVEPKGSLEVNCSTTCNQPEVGGLETSLDKILLDEQAQWKHYLVSNISHDTVLQCHFTCSGKQESMNSNVSVYQPPRQVILTLQPTLVAVGKSFTIECRVPTVEPLDSLTLFLFRGNETLHYETFGKAAPQEATATFNSTADREDGHRNFSCLAVLDLMSRGGNIFHKHSAPKMLEIYEPVSDSQ
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)