Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung (normal parenchyma)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
fibroblast
Relevant disease(s):
asthma; tuberculosis; cardiovascular diseases; cancer
3100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human lung (normal parenchyma)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
fibroblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
asthma; tuberculosis; cardiovascular diseases; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HLF stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i patofizjologii płuc człowieka.
HLF zostały wykorzystane w wielu publikacjach badawczych, na przykład do:
HLF stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i patofizjologii płuc człowieka.
HLF zostały wykorzystane w wielu publikacjach badawczych, na przykład do:
- wykazania zróżnicowanych wzorców ekspresji genów między płodowymi i dorosłymi fibroblastami płuc, w szczególności wykazując, że płodowe fibroblasty wyrażają wyższy poziom receptora TGF-β (TRIP-1) i w konsekwencji są mniej zdolne do kurczenia kolagenu niż dorosłe fibroblasty płuc, co prowadzi do lepszego gojenia się ostrych urazów w bardzo niedojrzałych płucach w porównaniu z wyższym poziomem zwłóknienia obserwowanym u starszych pacjentów (Navarro, 2009), a dodatkowo odkrywają, że TRIP-1 reguluje transróżnicowanie fibroblastów płuc/miofibroblastów (Nyp, 2014).
- Wykazanie, że angiotensyna II promuje zwłóknienie płuc poprzez aktywację ekspresji IL-4, IL-7 i PDGF-D, zwiększając tworzenie macierzy zewnątrzkomórkowej, oraz że proces ten może być blokowany przez inhibitor receptora angiotensyny - kandesartan (Okada, 2009).
- Ustalenie, że fosforylacja C/EBPβ przyczynia się do zwłóknienia płuc (Buck, 2011)
- Wykazanie, że zwiększona sztywność tkanek aktywuje receptor toll-podobny 2 i NF-κB w fibroblastach płuc i indukuje ekspresję cytokin, CXCL1-3, IL-8 i TNF-α (Zheng, 2011).
- Wykazanie, że 2-etoksyestradiol, nieestrogenny analog metabolitu estradiolu, hamuje wzrost komórek i opóźnia postęp zwłóknienia płuc i nadciśnienia (Tofovic, 2008, 2009).
- Zidentyfikowanie indukowanej hipoksją reorganizacji aktyny zależnej od ROS/RhoA-ROCK jako mediatora transformacji miofibroblastów i syntezy kolagenu w zwłóknieniu płuc (Ni, 2013).
Application
funkcja płuc, ekspresja genów, proces gojenia i naprawy, różnicowanie, produkcja macierzy zewnątrzkomórkowej, aktywacja czynników wzrostu i cytokin, reorganizacja aktyny, synteza kolagenu typu II, elastyny i proteoglikanów, przebudowa dróg oddechowych, rozwój farmaceutyczny
Biochem/physiol Actions
Płuca
Preparation Note
- 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 12 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z protokołem HLF Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?