Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 374,00 zł |
Informacje o tej pozycji
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsolubility
H2O: insoluble
Quality Segment
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: insoluble | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, blue |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?