Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
Produkt 4352160 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
-10 to -25°C
Quality Segment
General description
Contains iTRAQ® reagents 114, 117, test sample, buffers and reagents for up to three separate analyses. Each individual reagent can label up to 100 μg of protein. Included: Starter Kit - Hardware, Cation Exchange Buffer Pack and Cation Exchange Cartridge, Protocol, iTRAQ® Reagent Kit.
Analysis Note
To view the general iTRAQ Reagents protocol, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Legal Information
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?