Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
conjugate
Atto 550 conjugate
Quality Segment
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
50% glycerol as stabilizer
species reactivity
mouse
concentration
1 mg/mL protein
technique(s)
immunofluorescence: suitable, protein array: 2.8 μg/mL
fluorescence
λex 550 nm; λem 576 nm in PBS
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Physical form
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity - | species reactivity mouse |
| conjugate Atto 550 conjugate | conjugate Atto 594 conjugate | conjugate unconjugated | conjugate Atto 647N conjugate |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, protein array: 2.8 μg/mL | technique(s) - | technique(s) Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000 | technique(s) immunofluorescence: 5 μg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?