Przejdź do
42922
Micro particles based on polystyrene, dark red
size: 3 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS, dark red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
storage temp.
2-8°C
Application
Micro particles based on polystyrene, dark red, has been used as a blood-mimicking fluid suspension in the Doppler flowmetry/velocimetry approach.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
569691942972986
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
2 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
2 % cross-linked
concentration
5% (solids)
concentration
5% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)