Przejdź do
415F-500
Pożywka do wzrostu synowiocytów bez FBS (500 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415A-500116F-500311F-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)