Przejdź do
41009
Polyethylene glycol solution
12% PEG 8000 – Tris pH 8; 100 mM
Synonim(y):
Crystallization solution 34/Kit-No 02528, Polyethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.28
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM solution,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
  • Polymorphism of microcrystalline urate oxidase from Aspergillus flavus.: This study explores the polymorphic behaviors of urate oxidase crystals under various chemical environments, highlighting modifications in crystal morphology and stability in the presence of additives like polyethylene glycol (PEG) and pH buffers (Collings et al., 2010).
  • Crystallization and preliminary X-ray analysis of a recombinant Fab fragment in complex with 17beta-oestradiol.: Details the crystallization process of a Fab fragment bound with 17beta-oestradiol, utilizing a crystallization medium enriched with PEG 8000 and Tris buffer, analyzing its impact on crystal quality and data collection (Lamminmaki and Kankare, 2000).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11130
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.02 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
8.0±0.2 ( in neat)
pH
8.0±0.2 ( in neat)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)