Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human bone (rheumatoid arthritic)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
osteoblast
Relevant disease(s):
arthritis
4640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human bone (rheumatoid arthritic)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
osteoblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie osteoblasty reumatoidalnego zapalenia stawów, HOb-RA, są izolowane z kości pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i stanowią doskonały system modelowy do badania patofizjologii tej choroby in vitro, w tym mineralizacji macierzy, wpływu mediatorów stanu zapalnego i białek morfogenetycznych kości, fizjologicznej kontroli przebudowy kości i regulacji metabolizmu kości: Pozytywny dla mineralizacji kości.
Ludzkie osteoblasty reumatoidalnego zapalenia stawów, HOb-RA, są izolowane z kości pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i stanowią doskonały system modelowy do badania patofizjologii tej choroby in vitro, w tym mineralizacji macierzy, wpływu mediatorów stanu zapalnego i białek morfogenetycznych kości, fizjologicznej kontroli przebudowy kości i regulacji metabolizmu kości: Pozytywny dla mineralizacji kości.
Application
system modelowy do badania patofizjologii reumatoidalnego zapalenia stawów, mineralizacji macierzy, wpływu mediatorów stanu zapalnego, białek morfogenetycznych kości, przebudowy kości i metabolizmu.
Biochem/physiol Actions
Kość
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 10 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokołem kulturyHOb-RA.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?