Przejdź do
385R-1
SALL4 (EP299)
Synonim(y):
Białko salopodobne 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP299, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP299, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (385R-14), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (385R-14-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (385R-15), vial of 1.0 mL concentrate (385R-16), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (385R-16-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (385R-17-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (385R-17), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (385R-18), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (385R-18-RUO)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20-1:100 (concentrated)
isotype
IgG
control
dysgerminoma, seminoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
nuclear
Gene Information
human ... SALL4(57167)
General description
Sal-like protein 4 (SALL4) jest czynnikiem transkrypcyjnym typu zinc-finger, który służy jako główny regulator pluripotencji embrionalnej i jest zaangażowany w procesy związane z aktywnością komórek macierzystych. Ekspresja SALL4 w komórkach zarodkowych czyni go użytecznym markerem nowotworów zarodkowych, takich jak nasieniaki, rak zarodkowy, guzy woreczka żółtkowego i potworniaki. Ekspresja SALL4 jest również obserwowana w spermatogoniach prawidłowego jądra.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie dotyczyć konkretnej partii produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej SALL4, nr produktu 385S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)