350CM005
350CM-005
Właściwości
liquid
100
6 mo.
Cell Applications, Inc
wet ice
2-8°C
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Sigma-Aldrich
Podłoże kondycjonujące HCASMC (5 ml)
P311I250
Podłoże do indukcji świńskich komórek mięśni gładkich (250 ml)
813D250
Pożywka do różnicowania ludzkich nerwowych komórek macierzystych (250 ml)
CN151D250
Pożywka do różnicowania komórek mięśni szkieletowych psów (250 ml)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.