Przejdź do zawartości
349M-9
ZAP-70 (2F3.2)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F3.2, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2F3.2, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (349M-94), vial of 0.5 mL concentrate (349M-95), bottle of 1.0 mL predilute (349M-97), vial of 1.0 mL concentrate (349M-96), bottle of 7.0 mL predilute (349M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2a
control
chronic lymphocytic leukemia
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... ZAP70(7535)
General description
Zeta-associated protein-70 (ZAP-70), członek rodziny kinaz tyrozynowych Syk, odgrywa ważną rolę w sygnalizacji receptorów komórek T, aktywacji komórek NK i wczesnym rozwoju komórek B. Białko ZAP-70 nie ulega ekspresji w większości normalnych dojrzałych komórek B, ale ulega ekspresji w różnych chłoniakach B- i T-komórkowych. Próby wdrożenia analizy ZAP-70 w klinicznych laboratoriach cytometrii przepływowej były obarczone trudnościami; podejście to jest trudne technicznie, a wyniki często były niewiarygodne. Wykrywanie białka ZAP-70 metodą immunohistochemiczną przy użyciu skrawków tkanek przewlekłej białaczki limfocytowej/chłoniaka limfocytowego małego (CLL/SLL) jest łatwą i niedrogą techniką. Przebieg kliniczny CLL/SLL jest niezwykle zmienny: u niektórych pacjentów jest agresywny i wymaga chemioterapii w stosunkowo krótkim czasie od rozpoznania; u innych jest łagodny i bezobjawowy i może nie wymagać leczenia przez wiele lat. Niedawno wykazano, że status mutacyjny genów regionu zmiennego łańcucha ciężkiego immunoglobulin (IgVH) identyfikuje 2 różne grupy CLL/SLL: pacjenci z niezmutowanymi IgVH mają niekorzystny przebieg kliniczny, podczas gdy pacjenci ze zmutowanymi IgVH doświadczają korzystnego przebiegu. Przyczyny różnic w przebiegu klinicznym u pacjentów z CLL ze zmutowanymi i niezmutowanymi genami IgVH nie są jasne. Ekspresja ZAP-70 jest najlepszym dyskryminatorem zmutowanych i niezmutowanych genów IgVH, ZAP-70 dodatni (>20% komórek nowotworowych) oznacza niezmutowane Ig, a ZAP-70 ujemny oznacza zmutowane Ig. Wiestner i wsp. wykazali, że poziomy ekspresji ZAP-70 oceniane za pomocą Western blotting, RT-PCR w czasie rzeczywistym i immunohistochemii są ściśle skorelowane ze statusem mutacji IgVH.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
NA
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej ZAP-70, nr produktu 349S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)