Merck
253014
3-Aminobenzamide
97%
Synonim(y):
3-AB, 3-ABA
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)