Przejdź do zawartości
25038
2-Chloro-4-methylaniline
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorotoluene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.60
EC Number:
210-440-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
774514
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.575
bp
223-225 °C (lit.)
mp
7 °C (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
XGYLSRFSXKAYCR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)