Przejdź do
211CM-05
Pożywka kondycjonująca HUVEC (5 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
41106514
Relevant disease(s):
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Produkt 211CM-05 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
packaging
pkg of 5 mL
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HUVEC Conditioned Medium składa się z pożywki zebranej z kolb zawierających rosnące HUVEC. Zawiera wydzielane przez komórki, bioaktywne czynniki wzrostu, białka i cytokiny, znane również jako "supernatant hodowli bezkomórkowej". Dla szczególnie wybrednych lub wybrednych komórek, które wymagają określonych substancji pośredniczących, aby pomóc im rosnąć lub "przyjmować".
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)