Merck
19337
Lektyna z Ulex europaeus - koniugat atto 488
Synonim(y):
Koniugat aglutyniny Ulex europaeus z ATTO 488
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 501 nm; λem 523 nm in PBS
storage temp.
−20°C
Application
Etykiety Atto są przeznaczone do zastosowań o wysokiej czułości, w tym mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej, fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH), testów wiązania receptorów lub testów enzymatycznych. Koniugat aglutyniny Ulex europaeus i Atto 488, donor emitujący kolor zielony, może być stosowany jako partner FRET i marker wiązania lektyny.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)