Merck
19056
2-Methoxy-2-(2-naphthyl)acetonitrile
Synonim(y):
α-Methoxy-2-naphthaleneacetonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
fluorescence
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES string
COC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-13(9-14)12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8,13H,1H3
InChI key
JDVRUILJVSKUFH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)