Merck
18842
Oktylo-β-D-glukopiranozyd 100 mM
Synonim(y):
Roztwór do przesiewania detergentów 03/zestaw nr 66317
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable, flow cytometry: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)