Przejdź do
179R-2
CD79a (EP82)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP82, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP82, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (179R-24), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (179R-24-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (179R-25), vial of 1.0 mL concentrate (179R-26), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (179R-26-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (179R-27-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (179R-27), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (179R-28), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (179R-28-RUO)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
isotype
IgG
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD79A(973)
General description
Anty-CD79a rozpoznaje białko Ig-alfa składnika antygenu limfocytów B receptora antygenowego limfocytów B.1-3 Anty-CD79a jest zwykle stosowane jako uzupełnienie anty-CD20. Przeciwciało to wybarwia wiele z tych samych chłoniaków, co anty-CD20, ale także z większym prawdopodobieństwem wybarwia prekursorowego chłoniaka limfoblastycznego z komórek B/białaczkę.2 Anty-CD79a wybarwia również więcej przypadków szpiczaka plazmocytowego i czasami niektóre typy komórek śródbłonka.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla Twojej partii produktu i formatu
Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Pobierz najnowszy wydany IFU
Uwaga: Ten IFU może nie dotyczyć konkretnej partii produktu.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej CD79a, nr produktu 179S, są dostępne do immunohistochemii (skrawki utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)