Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4850,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC)
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24+,25-,27-/m1/s1
InChI key
FCKJYANJHNLEEP-XRWYNYHCSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC) | description ≥99.0% (HPLC) | description ≥97 atom % D, ≥98% (CP) | description 5 μg/mL in ethanol, 98% (CP) |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (vitamin + pre-vitamin, HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (CP) | assay 98% (CP) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color colorless |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?