Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 885,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.09
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC), ≥96.0%
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (GC), ≥96.0%
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0%
composition
sodium, 17.5-19.0%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
InChI key
RBJZIQZDAZLXEK-DFWYDOINSA-M
Application
3-Hydroxyisobutyrate (HIBA) may be used to study the distribution, characterization and kinetics of enzymes involved in branched chain amino acid metabolism such as 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4). (S)-β-hydroxyisobutyrate may be used in stereospecific studies.
Biochem/physiol Actions
Metabolite in valine, leucine and isoleucine degradation, a reactant of enzymes 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase (EC: 1.1.1.31), 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (EC: 1.1.1.35) and 3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase (EC: 3.1.2.4). Enantiomeric ratio can be used in diagnosis of metabolic diseases, e.g. 3-hydroxyisobutyric aciduria.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96.0% | description ≥96.0% | description ≥97.0% | description ~98% |
| assay ≥96.0% (GC) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥97.0% | assay ~98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical purity enantiomeric excess: ≥98.0% | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| composition sodium, 17.5-19.0% | composition sodium, 17.5-19.0% | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?