Przejdź do
162242K
Laminin Mimetic peptides MAPTRIX-L-IKVAV
animal-free ECM peptides, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
Synonim(y):
MAPTrix Technology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biological source:
synthetic
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.5 mg/mL protein
Mol wt:
~23.1 kDa
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MAPTRIX-L-IKVAV, Laminin Mimetic, aqueous solution
biological source
synthetic
sterility
Filtered sterilized solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.1 kDa
packaging
pkg of 2.5 mg
concentration
0.5 mg/mL protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
binding specificity
Receptor: αvβ3, α3β1, α6β1
Domain: α1 L1 - A208
Binding Motif: IKVAV
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Technologia MAPTrix zapewnia prawdziwe mikrośrodowisko zewnątrzkomórkowe (ECM) poprzez prezentację kombinatorycznych motywów peptydowych. ECM, zdefiniowane przez wskazówki biochemiczne i fizyczne, jest decydującym czynnikiem w szerokim zakresie procesów komórkowych, w tym adhezji komórek, proliferacji, różnicowania i ekspresji funkcji specyficznych dla fenotypu. Obecnie istniejąca technologia oferuje proste i jedynie odpowiednie środowiska, które ułatwiają proste procesy komórkowe, takie jak adhezja komórkowa.[1][2] Prosta prezentacja motywów adhezji komórkowej nie jest optymalna do kontrolowania bardziej zintegrowanych procesów. Krzyżowanie się szlaków sygnałowych działa synergistycznie w celu wzmocnienia odpowiedzi komórkowych, takich jak adhezja komórkowa lub proliferacja.[3] Badanie wykazało, że kombinacja peptydów pochodzących z macierzy zewnątrzkomórkowej prezentowanych na powierzchni może zwiększać siłę adhezji komórek i ogniskową adhezję. Kombinatoryczna prezentacja peptydów ECM na powierzchniach wzrostu komórek może również promować podwyższone wskaźniki proliferacji komórek pierwotnych lub macierzystych.[4][5][6]
Features and Benefits
  • Biochemicznie zdefiniowane, wolne od zwierząt powierzchnie do hodowli komórkowych zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności komórek
  • MAPTrix tworzy jednolitą powierzchnię ECM, która zapewnia wysoce kontrolowane mikrośrodowisko pozakomórkowe 2D dla hodowli komórkowych i powiązanych zastosowań.
  • Właściwości adhezyjne białka adhezyjnego małży sprawiają, że powłoka jest powtarzalna i niezawodna.
Legal Information
MAPTrix is a trademark of Kollodis Biosciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
164422K162042K164142K
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
description
Laminin Mimetic, aqueous solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
sterility
Filtered sterilized solution
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
concentration
0.5 mg/mL protein
concentration
0.5 mg/mL protein
concentration
0.5 mg/mL protein
concentration
0.5 mg/mL protein
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
~23.1 kDa
mol wt
~24.1 kDa
mol wt
~24.1 kDa
mol wt
~23.1 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAPTRIX-L-IKVAV
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)