Merck
15663
Boric acid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
powder or crystals
Grade:
Molecular Biology
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, <0.05% non-volatile substances in MeOH/HCl
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (hot)
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
SMILES string
OB(O)O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.010
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
Boric acid can be used to study molecular biology, DNA and RNA purification, biological buffers and molecular biology reagents. Boric acid has been used to test the toxic effects of boron on growth and antioxidant system parameters of maize (Zea mays L.) roots. Boric acid has also been used to study the effect of time period after boric acid injection on (10)B absorption in different regions of adult male rat′s brain.
Other Notes
Running buffer component with methylmercuric hydroxide gels; Buffer component in DNA digest analysis with capillary electrophoresis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)