Przejdź do
15326
Lead(II) citrate tribasic trihydrate
purum, suitable for electron microscopy
Synonim(y):
Citric acid lead salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O7)2Pb3 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1053.85
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-141-1
Beilstein/REAXYS Number:
3920957
MDL number:
grade
purum
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electron microscopy: suitable
SMILES string
O.O.O.OC2(CC(=O)O[PbH2]OC(=O)CC1(O)CC(=O)O[PbH2]OC1=O)CC(=O)O[PbH2]OC2=O
InChI
1S/2C6H8O7.3H2O.3Pb/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H2;;;/q;;;;;3*+2/p-6
InChI key
GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
Application
Citric acid lead salt has been used in a study to assess relationships between erosive damage to teeth and high intake of sports drinks. Citric acid lead salt has also been used in a study to investigate the effects of low-molecular-weight organic acids (LMWOAs) and residence time on desorption of Cu, Cd, and Pb from two typical Chinese soils.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6107-83-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)