Przejdź do
14202
Diisopropyl-fluorophosphatase
≥30 U/mg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
875,50 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4110,00 zł
3493,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥30 U/mg
Biological source:
fermentation/recombinant
875,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fermentation/recombinant
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥30 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol diisopropyl fluorophosphate per minute at pH 8.1 and 22 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
460516230280612
biological source
fermentation/recombinant
biological source
-
biological source
fungus (Candida rugosa)
biological source
fungus (Rhizopus oryzae)
specific activity
≥30 U/mg
specific activity
≥0.2 U/mg
specific activity
15-25 U/mg
specific activity
≥30 U/mg
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized solid, powder (fine)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)