Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
storage condition
protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Uniwersalna, gotowa do użycia pożywka wzrostowa do hodowli komórek pierwotnych keratynocytów, dorosłych
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?