Przejdź do
137275
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
805,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zSchnelldorf Distribution
2350,00 zł
10 kg
Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zSchnelldorf Distribution
21 240,00 zł
25 kg
Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zSchnelldorf Distribution
46 170,00 zł
50 kg
Przewidywany termin wysyłki10 września 2026zSchnelldorf Distribution
87 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NCH2CO2H · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.53
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
805,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI key
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine hydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia