Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?