Przejdź do
121-25-02
Kolby T-25 pokryte białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Quality Segment
surface area
25 cm2
matrix active group
ECM Protein coating
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Kolby do hodowli tkankowych T-25 wstępnie pokryte czynnikiem adhezyjnym macierzy zewnątrzkomórkowej.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CC330CC331CC332
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
surface area
25 cm2
surface area
-
surface area
-
surface area
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
matrix active group
ECM Protein coating
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)