Przejdź do
11775
Kantaksantyna
≥95.0% (HPLC), powder or crystals
Synonim(y):
Canthaxanthin (trans), β-Carotin-4,4′-dione, E 161g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
727,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H52O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
564.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-187-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1898520
727,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kantaksantyna, ≥95.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
light red to dark brown
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
InChI
1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
InChI key
FDSDTBUPSURDBL-DKLMTRRASA-N
General description
Canthaxanthin (red diketocarotenoid or 4, 4′-diketo-β-carotene), is a common xanthophyll found naturally in microorganisms and marine organisms, as well as in certain animals. It acts as an antioxidant in living organisms. The potential antioxidant activity of canthaxanthin is due to the presence of conjugated double bonds in its structure. It finds applications in various fields including poultry, fishery, cosmetics, medicine, and pharmaceuticals. In food industries, canthaxanthin can be used as a coloring agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32993SML098294863
Capsanthin analytical standard
Supelco
94863
Capsanthin
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
light red to dark brown
color
brown to very dark red-brown
color
, pink to very dark purple
color
-
UV absorption
λ: 465 nm±5 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)