Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?