Przejdź do
114PR-500
Pożywka bez surowicy i czynnika wzrostu dla komórek śródbłonka bez czerwieni fenolowej (500 ml)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Opatentowana pożywka opracowana w celu indukowania różnicowania morfologicznego CADMEC w naczyniach do hodowli tkankowych pokrytych Attachment Factor Solution w 50% konfluentnej hodowli. Pożywka ta indukuje CADMEC do tworzenia struktur przypominających pępowinę w ciągu 48 godzin. Te zróżnicowane komórki powrócą do swojej morfologii kostki brukowej po ponownym przełączeniu na CADMEC Growth Medium. Jest ona uzupełniona o zdefiniowane składniki, aby umożliwić badania angiogenezy na podłożu do hodowli tkankowej pokrytym czynnikiem wiążącym bez ingerencji niezdefiniowanych składników w Matrigelu.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Legal Information
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114-500113PR-500113-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)