Przejdź do
111-500
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka mikronaczyniowego (500 ml)
Synonim(y):
Podłoże do pierwotnej hodowli komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
All-in-one ready-to-use media
Application
Microvascular Endothelial Cell Growth Medium (500ml) has been used to culture rat skeletal muscle microvascular endothelial cells and human lung microvascular endothelial cells.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)