, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human gastric cardia
Growth mode:
adherent
Karyotype:
Aneuploid 53-57 chromosomes
Morphology:
Pleiomorphic: both epithelial and fibroblastoid cells with cytoplasmic protrusions
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human gastric cardia
Quality Segment
packaging
tube of 5 μg 11012005-DNA-5UG, pkg of vial of cells 11012005-1VL
growth mode
adherent
karyotype
Aneuploid 53-57 chromosomes
morphology
Pleiomorphic: both epithelial and fibroblastoid cells with cytoplasmic protrusions
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 11
vWA: 16
Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 11
vWA: 16
OACP4 C został wykryty w guzie pierwotnym zlokalizowanym w mięśniu sercowym żołądka u 55-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. U pacjenta stwierdzono zajęcie węzłów chłonnych z przerzutami do opłucnej. Stwierdzono, że OACP4 C jest nowotworotwórczy u myszy NMRI (samice myszy nagich) lub myszy NOD-SCID. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas badania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Hodowle pochodzące z zapasów ECACC tej linii komórkowej zostały poddane sekwencjonowaniu całego genomu (Contino i in. 2016), potwierdzając obecność wielu znanych mutacji, które powodują raka przełyku.
Hodowle pochodzące z zapasów ECACC tej linii komórkowej zostały poddane sekwencjonowaniu całego genomu (Contino i in. 2016), potwierdzając obecność wielu znanych mutacji, które powodują raka przełyku.
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) do 1:5, tj. wysiewać 1-3 x 10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
Jeśli wykorzystanie tej kultury zaowocuje publikacją naukową, należy ją cytować w publikacji jako: OACP4 C (ECACC 11012005)
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?