Przejdź do
09184
Dextran from Leuconostoc spp.
Mr ~100,000
Dextran from Leuconostoc spp.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(Leuconostoc spp.)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~100,000
mp
483 °C ((901 °F))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain greater parts of lower molecular weight.
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
313923138731398
form
powder
form
powder
form
crystalline, solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mol wt
Mr ~100,000
mol wt
Mr 450,000-650,000
mol wt
Mr 15,000-25,000
mol wt
Mr ~200,000
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
solubility
-
biological source
(Leuconostoc spp.)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(leuconostoc mesenteroides)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran from Leuconostoc spp.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. It says on the discription "May contain greater parts of lower molecular weight." What is the molecular weight range?
    1 answer
    1. The bulk of this material has a molecular weight range of this material is 85 - 135 kDa. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. A brief review of recent lots indicates 93 - 112 kDa molecular weights are typical. As with most polymers, there may be a portion of a powder sample that falls below the reported molecular weight value. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/09184#product-documentation
      Helpful?
  2. What are the endotoxin specs for the dextran products?
    1 answer
    1. This product is not endotoxin tested. At this time there, is no Dextran product available that is endotoxin tested.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review