Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2COCOOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
assay
≥95.0% (NT)
form
powder
SMILES string
[K+].OCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.K/c4-1-2(5)3(6)7;/h4H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
GQHLMYFYRZSQRJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?